Learn More
DWK Life Sciences™ Dessiccateur à vide DURAN™, avec tube de jonction à joint rodé standard NOVUS (24/29) dans le couvercle, robinet d’arrêt et bride plate
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
Le DURAN™ Un dessiccateur est un récipient de laboratoire adapté au vide, muni d'un couvercle rodé, utilisé pour stocker des substances sensibles à l'humidité et pour sécher des produits humides. Séparé par une plaque à tamis (en métal ou en porcelaine), un agent de séchage est introduit dans la partie inférieure de la base du dessiccateur, qui lie l’humidité de la substance à sécher, placée sur la plaque à tamis. Pour accélérer le processus de séchage, un vide peut être connecté si nécessaire, car le liquide s’évapore plus rapidement en raison de la pression plus faible dans le dessiccateur. Le vide est appliqué par l’intermédiaire d’une connexion de vanne d’arrêt. Pour faciliter le desserrage du couvercle, la surface de meulage du dessiccateur doit être bien graissée, car après la vidange, le couvercle est pressé sur la partie inférieure. DURAN™ Les dessiccateurs résistent au vide, c'est-à-dire qu'ils peuvent être utilisés jusqu'au niveau de vide maximal techniquement possible.
- Grâce à l'épaisseur importante des parois des récipients et à l'usinage précis des joints rodés étanches sous vide du couvercle et du fond, le stockage sous vide est possible. – même sur des périodes extrêmement longues
- Pour accélérer le processus de séchage, un vide peut être appliqué via le robinet d’arrêt
- Convient pour le vide absolu (0 mbar)
- Les pièces de rechange telles que les couvercles, bases, robinets d’arrêt et bouchons peuvent être remplacées selon les besoins (respecter les normes DN)
- Disponible avec ou sans plaque en porcelaine
Spécification
Spécification
| Description | avec disque de porcelaine |
| Matériau | Verre borosilicaté 3.3, PTFE |
| Type de produit | Dessiccateur à vide |
| À utiliser avec (application) | Idéal pour éliminer l’humidité des solides ; stockage des matériaux sensibles à l’humidité sur de longues périodes ; pour les applications nécessitant une dessication sous vide ; séchage des matériaux ; travail sous vide sans danger |
| Quantité | 1 de chaque |
| Volume (métrique) | 18,5 L |