Learn More
DWK Life Sciences Fiole jaugée DURAN™, classe A, certificat de lot
Code produit 15270866 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1000 ml
1000 ml (col large)
100 ml (taille du bouchon 12/21)
100 ml (taille du bouchon 14/23)
10 ml (col large)
1 ml
2000 ml
200 ml
20 ml
250 ml
25 ml
2 ml
5000 ml
500 ml
50 ml
5 ml (col large)
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
15270866 50 ml 2 pièces
15210866 1 ml 2 pièces
15220866 2 ml 2 pièces
15230866 5 ml (col large) 2 pièces
15287339 10 ml (col large) 2 pièces
15250866 20 ml 2 pièces
15260866 25 ml 2 pièces
15280866 100 ml (taille du bouchon 12/21) 2 pièces
15290866 100 ml (taille du bouchon 14/23) 2 pièces
15200876 200 ml 2 pièces
15210876 250 ml -
15220876 500 ml 2 pièces
15230876 1000 ml 2 pièces
15240876 1000 ml (col large) 2 pièces
15250876 2000 ml 2 pièces
15260876 5000 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Code produit 15270866 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 246781755
Produits de préparation et de stockage des échantillons
Utilisez le code promo 27996
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 28-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les fioles jaugées DURAN™ sont utilisées pour la mesure précise de quantités spécifiques de liquides. Elles constituent une aide pour l’analyse volumétrique dans les travaux de laboratoire quantitatifs. Ces fioles jaugées sont certifiées par lot.
Les fioles jaugées sont disponibles en deux classes de précision différentes : classe A et classe B. Les deux classes diffèrent en termes de précision de la mesure, la classe A présentant la plus haute précision et la classe B étant d’environ la moitié de celle de la classe A. Les fioles jaugées de précision de classe A sont dotées d’une impression bleue pour les produits en verre transparent et d’une impression blanche pour les versions ambrées. Les fioles jaugées avec un numéro de lot et une précision de classe A sont fournies avec un certificat de lot. Ce certificat atteste que la valeur moyenne obtenue lors de la mesure du lot concerné, sa déviation standard et la date de délivrance. Ce certificat de lot peut également être récupéré en ligne. Le numéro de lot comprend quatre chiffres. Les deux premiers nombres indiquent l’année de production et les deux suivants indiquent le numéro du lot, p. ex. : 18,01
  • L’étalonnage est basé sur le volume versé (In) à une température de référence de +20°C.
  • Précision exceptionnelle lors de la mesure volumétrique et stabilité de procédés de haute qualité
  • Grâce aux balances au traitement exact et étalonnées avec précision, elles permettent une détermination et des mesures extrêmement précises du volume.
  • Fourni avec bouchon en polyéthylène ergonomique pour un retrait ou un serrage facile et sûr
  • Les tolérances de teneur en volume sont conformes à la Classe de précision A
  • Imprimé blanc très résistant, gravé au laser
  • Avec marquage annulaire imprimé pour une meilleure visibilité
  • L’influence de facteurs indésirables est maintenue à un minimum absolu
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) de la base 50 mm
Capacité (métrique) 50 ml
Matériau Verre borosilicaté (3.3), Polyéthylène
À utiliser avec (application) Préparation et stockage de solutions étalons ; mesure des quantités de liquides ; solutions de dilution ; mélange de plusieurs composants ; analyse de mesure ; mesure volumétrique ; pour assurer une longue durée de vie de votre verrerie volumétrique et exclure les changements de volume possibles, ces produits en verre ne doivent pas être chauffés au-dessus de +250°C dans des armoires de séchage ou des stérilisateurs
Nb par paquet 2/boîte
Tolérance ±0,06 ml