Learn More
DWK Life Sciences Fiole jaugée DURAN™, classe A, conformité USP 31, certificat individuel USP
Code produit 15290926 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1000 ml
100 ml
10 ml (col large)
2000 ml
200 ml
250 ml
25 ml
500 ml
50 ml
5 ml (col large)
Conditionnement:
2 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
15290926 5 ml (col large) 2 pièces
15200936 10 ml (col large) 2 pièces
15210936 25 ml 2 pièces
15220936 50 ml 2 pièces
15230936 100 ml 2 pièces
15240936 200 ml 2 pièces
15250936 250 ml 2 pièces
15260936 500 ml 2 pièces
15270936 1000 ml 2 pièces
15280936 2000 ml 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 15290926 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 246710958
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les fioles jaugées DURAN™ sont utilisées pour la mesure précise de quantités spécifiques de liquides. Elles constituent une aide pour l’analyse volumétrique dans les travaux de laboratoire quantitatifs. Ces fioles jaugées sont certifiées conformément à la norme USP et sont marquées d’un numéro individuel.
Les fioles jaugées sont disponibles en deux classes de précision différentes : classe A et classe B. Les deux classes diffèrent en termes de précision de la mesure, la classe A présentant la plus haute précision et la classe B étant d’environ la moitié de celle de la classe A. Les fioles jaugées de précision de classe A sont dotées d’une impression bleue pour les produits en verre transparent. Les fioles jaugées sont marquées avec un numéro individuel. Ce numéro est gravé au laser de manière permanente sur la base du flacon volumétrique et est entré sur le certificat correspondant. Les limites de précision des flacons volumétriques conformes à la norme USP sont plus strictes que les flacons conformes à la norme ISO 1042 et répondent donc aux exigences de la pharmacopée américaine (USP). Le volume mesuré pour la fiole jaugée correspondante, l’incertitude de mesure et le jour de délivrance sont documentés sur ce certificat.
  • L’étalonnage est basé sur le volume versé (In) à une température de référence de +20°C.
  • Précision exceptionnelle lors de la mesure volumétrique et stabilité de procédés de haute qualité
  • Grâce aux balances au traitement exact et étalonnées avec précision, elles permettent une détermination et des mesures extrêmement précises du volume.
  • Fourni avec bouchon en polyéthylène ergonomique pour un retrait ou un serrage facile et sûr
  • Les tolérances de teneur en volume sont conformes à la Classe de précision A
  • Imprimé blanc très résistant, gravé au laser
  • Avec marquage annulaire imprimé pour une meilleure visibilité
  • L’influence de facteurs indésirables est maintenue à un minimum absolu
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) de la base 22 mm
Capacité (métrique) 5 ml (col large)
Matériau Verre borosilicaté (3.3), Polyéthylène
À utiliser avec (application) Préparation et stockage de solutions étalons ; mesure des quantités de liquides ; solutions de dilution ; mélange de plusieurs composants ; analyse de mesure ; mesure volumétrique ; pour assurer une longue durée de vie de votre verrerie volumétrique et exclure les changements de volume possibles, ces produits en verre ne doivent pas être chauffés au-dessus de +250°C dans des armoires de séchage ou des stérilisateurs
Type de goulot Col large
Nb par paquet 2/boîte
Tolérance ± 0,02 ml