Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Verre de montre, bord rebrûlé
La forme concave du verre de montre permet de travailler avec de petites quantités (p. ex. pour les prétraitements) et de recouvrir la verrerie de laboratoire à larges ouvertures.
Marque:  DWK Life Sciences 213216607
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.30000kg
Code produit. 10202121
  • 56.55€ / 1 pièce
Expédition estimée: 29-04-2024
Description
La multitude d’étapes de travail différentes dans l’environnement du laboratoire exige une multitude de verreries universellement applicables. Ces dispositifs en verre ont généralement une forme très simple et se caractérisent par leur polyvalence. Les verres de montre, par exemple, sont concaves. Le faible creux ainsi créé permet de les remplir de liquides ou de solides.
  • Risque réduit de blessure grâce au bord rebrûlé
Spécification
Spécification
Autoclavables
Pesée ; protection ; pré-traitements ; séchage de matériaux ; disponibles en verre boro 3.3 ou en verre sodocalcique
250 mm
Verre borosilicaté (3.3)
1/Bte