Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Verre de montre, bord rebrûlé
Code produit 11786592 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
40 mm
50 mm
60 mm
80 mm
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
11786592 40 mm 10 pièces
11796592 50 mm 10 pièces
11706602 60 mm 10 pièces
11716602 80 mm 10 pièces
11726602 100 mm 10 pièces
11756612 125 mm 10 pièces
11766612 150 mm 10 pièces
11716153 200 mm 10 pièces
10202121 250 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 11786592 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 213212408
Expédition estimée: 04-12-2026
La forme concave du verre de montre permet de travailler sur de très petites quantités (par exemple pour les prétraitements) et de couvrir les verreries de laboratoire à large ouverture.
La multitude d’étapes de travail différentes dans l’environnement du laboratoire exige une multitude de verreries universellement applicables. Ces dispositifs en verre ont généralement une forme très simple et se caractérisent par leur polyvalence. Les verres de montre, par exemple, sont concaves. Le faible creux ainsi créé permet de les remplir de liquides ou de solides.
  • Risque réduit de blessure grâce au bord rebrûlé
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
À utiliser avec (application) Pesée ; protection ; pré-traitements ; séchage de matériaux ; disponibles en verre boro 3.3 ou en verre sodocalcique
Nb par paquet 10/Bte
Diamètre (métrique) 40 mm