Learn More
DWK Life Sciences Flacon de pesée DURAN™, avec couvercle rodé, forme basse
Code produit 11710964 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 mL
15 ml
30 mL
80 mL
Conditionnement:
10 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11710964 80 mL 10 pièces
11730944 5 mL 10 pièces
11740944 15 ml 10 pièces
11700964 30 mL 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11710964 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 242104104
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    715.00€
    588.95€ / 10 pièces
    Économisez 126.05€
    17% de réduction
En stock
Les verres de pesée sont adaptés à la pesée de substances. Le couvercle correspondant empêche la distribution involontaire du produit à peser.
Afin de réaliser des réactions de manière contrôlée, il est essentiel de connaître les quantités de substances nécessaires et de peser les substances correspondantes avec précision. Un verre de pesée peut être utilisé pour la pesée. Le couvercle associé permet de fermer le plateau de pesée et d’éviter ainsi, par exemple, les turbulences des solides pesés pendant le transport. Comme la moindre contamination du verre de pesée peut avoir un effet sur l’héritage de pesée, le verre dans la zone du joint rodé et la poignée du couvercle sont si prononcés qu’ils peuvent être saisis et déplacés avec des forceps ou des pinces.
  • Un couvercle bien ajusté empêche toute perte d’échantillon pendant le transport après la pesée
  • Céramique blanche cuite au feu, très résistante
Spécification
Capacité (métrique) 80 mL
Description Forme basse
À utiliser avec (application) Pesage ; stockage et transport ; disponible en forme basse et haute
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Quantité 10/Bte
Diamètre (métrique) 85 mm