Learn More
DWK Life Sciences Bouchons pour flacons de pesée DURAN™, non rodés
Code produit 15894848 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille du bouchon:
NS 19
NS 24
NS 29
NS 34
NS 40
NS 50
NS 60
NS 80
Conditionnement:
240 pièces
250 pièces
90 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille du bouchon Conditionnement
15894848 NS 50 250 pièces
15844848 NS 19 240 pièces
15864848 NS 29 240 pièces
15874848 NS 34 240 pièces
15854848 NS 24 240 pièces
15884848 NS 40 250 pièces
15804858 NS 60 90 pièces
15814858 NS 80 90 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 15894848 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 286605507
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1162.43€
    1039.50€ / 250 pièces
    Économisez 122.93€
    10% de réduction
Expédition estimée: 02-12-2026
Couvercle en verre de pesée pour broyage et finalisation.
Les flacons de pesée DURAN™ sont utilisés pour la pesée des produits chimiques sur les chariots d’analyse. Le joint étanche du couvercle en verre de pesée rodé remplaçable empêche la perte d’échantillons pendant le transport après pesée.
  • Non broyé
  • Le broyage ultérieur entraîne un joint étanche du couvercle de pesée dans le bac de pesée. Une perte d’échantillon peut donc être évitée.
  • Produit de broyage en verre
Spécification
À utiliser avec (application) Pesée des produits chimiques
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Quantité 250/Bte
Taille du bouchon NS 50