Learn More
DWK Life Sciences Flacon Woulff DURAN™, 3 cols rodés standard
Code produit 10674151 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10674151 2000 ml 1 pièce
10614501 500 ml 1 pièce
10624501 1000 ml 1 pièce
10510072 5000 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10674151 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 247096301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    247.09€
    208.47€ / 1 pièces
    Économisez 38.62€
    15% de réduction
En stock
Le flacon Woulff est utilisé dans un appareil à vide et sert à recueillir, nettoyer et/ou sécher des gaz.
Les flacons de Woulff font partie d’un appareil à vide, dans lequel ils sont utilisés d’une part comme récipients de collecte pour la production de gaz ou pour le nettoyage et/ou le séchage des gaz. Dans le cadre d’un appareil à vide, les flacons de Woulff conviennent aux applications sous vide et sont souvent également utilisés comme récipients intermédiaires pour empêcher la chute spontanée du vide et l’aspiration de liquide associée dans la pompe à vide.
  • Fermeture étanche grâce au joint rodé conique standard
  • Résistant au vide en raison de l’épaisseur et de la géométrie des parois
  • Trois joints rodés standard pour l’importation ou l’exportation de gaz
  • Une sécurité optimale pour travailler sous pression ou sous vide
  • Imprimé blanc cuit au feu, très résistant
Spécification
Capacité (métrique) 2000 ml
À utiliser avec (application) Collecte et dissolution des gaz dans les liquides ; production de gaz ; travail sans danger sous vide ; en série : Purification d’un gaz
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Nb par paquet 1/boîte
Diamètre (métrique) 135 mm