Learn More
DWK Life Sciences Flacon Woulff DURAN™, 3 cols rodés standard et tubulure de fond
Code produit 10141691 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
1000 ml
5000 ml
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
10141691 500 ml 1 pièce
10213791 1000 ml 1 pièce
10273261 5000 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10141691 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 247104401
Expédition estimée: 17-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le flacon Woulff est utilisé dans un appareil à vide et sert à recueillir, nettoyer et/ou sécher des gaz.
Les flacons de Woulff font partie d’un appareil à vide, dans lequel ils sont utilisés d’une part comme récipients de collecte pour la production de gaz ou pour le nettoyage et/ou le séchage des gaz. Dans le cadre d’un appareil à vide, les flacons de Woulff conviennent aux applications sous vide et sont souvent également utilisés comme récipients intermédiaires pour empêcher la chute spontanée du vide et l’aspiration de liquide associée dans la pompe à vide.
  • Fermeture étanche grâce au joint rodé conique standard
  • Trois joints rodés standard pour l’importation ou l’exportation de gaz
  • Accès supplémentaire via la tubulure de fond
  • Imprimé blanc cuit au feu, très résistant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 500 ml
À utiliser avec (application) Collecte et dissolution des gaz dans les liquides ; production de gaz ; travail sans danger sous vide ; en série : Purification d’un gaz
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Nb par paquet 1/boîte
Finition de col Fond de joint conique standard 19/26
Diamètre (métrique) 87 mm