Learn More
DWK Life Sciences Bouchon à vis GL 45 DURAN™ YOUTILITY™
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
- Le bouchon est moulé à partir d’un polymère PMP transparent et non toxique, idéal pour les applications de laboratoire nécessitant une importante transmission de lumière.
- Les bouchons ont un code permettant la traçabilité. Le code de traçabilité peut être utilisé pour télécharger un certificat de conformité spécifique à un lot.
- Haute transparence (flou faible) pour une lumière visible équivalente au verre borosilicaté DURAN™
- Compatible avec tous les flacons de laboratoire en verre avec un filetage GL 45
- Autoclavable à 121 ou 134°C, il convient donc à tous les flacons de culture GL 45
- Code de traçabilité
- Conception pratique de bouchons YOUTILITY™ sans revêtement avec poignées externes ergonomiques
- Sûr avec une excellente résistance chimique - Non toxique, sans BPA et sans halogène, contact alimentaire polymère sûr (similaire en grande partie au polypropylène)
- Le polymère PMP peut résister à une exposition intermittente à des températures aussi élevées que 160°C
Spécification
Spécification
| Procédure de nettoyage | Compatible avec les appareils de lavage du laboratoire |
| Couleur | Transparente |
| À utiliser avec (application) | Culture d’algues, culture de bactéries photosynthétiques, culture de bactéries photosynthétiques |
| Matériau | PMP |
| Température max. (métrique) | 160°C |
| Quantité | 10 |
| Stérilité | Non stérile |
| Poids (métrique) | 13 g |
| Filetage (métrique) | GL 45 |
| Certifications/Conformité | Les résultats de calibrage des instruments volumétriques avec ce certificat font référence à un lot de calibrage. |
| Afficher plus |