Learn More
DWK Life Sciences Bouchon à vis à membrane ventilée DURAN™ YOUTILITY™ GL 45
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
DURAN™ YOUTILITY™ Les flacons de laboratoire sont des récipients idéaux pour stériliser et stocker les milieux de culture ou les solutions tampons. Cependant, il est fortement recommandé que pendant le cycle d’autoclavage, les bouchons ne soient serrés que de façon lâche. Les temps de chauffage sont réduits si la vapeur est facilement capable de pénétrer le contenu de la bouteille. Les bouchons détachés réduisent également le risque de défaillance en raison de l’accumulation de pression à l’intérieur du flacon qui peut atteindre 400 kPa (absolu). En outre, le serrage des bouchons à vis immédiatement après l’autoclavage entraîne un vide provoqué par le refroidissement de la vapeur. Cela peut entraîner la rupture de la bouteille, et c'est un facteur particulièrement important à prendre en compte pour les bouteilles de grande taille.* . Pour surmonter ces limites, les bouchons à vis à membrane stériles ont été développés. Le bouchon à vis peut être fermé hermétiquement, car la membrane permet un échange automatique de gaz stérile, permettant une égalisation de la pression sûre pendant le cycle de l’autoclave et assurant en même temps la stérilité du contenu du flacon.
- Égalisation de la pression lors de la stérilisation à la vapeur
- La structure microporeuse de la membrane ePTFE permet l’échange de gaz stérile dans deux directions tout en bloquant la pénétration de liquides ou de solides, et le contenu du flacon reste stérile
- Augmentation du taux d'échange gazeux due à une faible épaisseur de 0,2-μmembrane en ePTFE, associée à des ouvertures de ventilation plus larges
- La membrane en ePTFE et le support à maille en polypropylène sont soudés par ultrasons, formant un joint durable
- Bouchons rentables réutilisables plusieurs fois (remplacement recommandé après 3 à 5 cycles d’autoclave pour garantir leur durabilité ou si leur membrane est endommagée ou contaminée)
- Membrane en polytétrafluoroéthylène (ePTFE) (conforme à USP 121 °C Classe VI) avec maille en polypropylène
Spécification
Spécification
| Couleur | Bleu clair |
| À utiliser avec (application) | Égalisation de la pression lors de la stérilisation à la vapeur / autoclavage de milieux ou de tampons ; échange de gaz stérile pour les cultures de cellules microbiennes aérobies, avec agitateur et en suspension ; autoclavage de milieux et de tampons ; stockage à court terme de milieux stérilisés ; stockage de matériaux générateurs de gaz |
| Matériau | Polypropylène, PTFE |
| Quantité | 4/boîte |
| Filetage (métrique) | GL 45 |
| Finition de col | 91 mm |
| Diamètre (métrique) | 53 mm |
| Autoclavable | Autoclavable |