Learn More
DWK Life Sciences Étiquettes auto-adhésives imprimables DURAN™ YOUTILITY™
Code produit 15886931 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Polyester blanc
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
15886931 Polyester blanc
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15886931 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 294010203
Expédition estimée: 11-12-2026
Étiquettes pour laboratoire en polyester robustes blanches compatibles avec l’application gratuite Label Creator.
L’étiquetage précis et fiable des échantillons scientifiques fait partie intégrante du succès de votre laboratoire. Les étiquettes comportent des informations essentielles et, sans étiquetage précis, des mois de recherche pourraient être mis en danger. Les étiquettes d’identification constituent le fondement d’un processus efficace de gestion en laboratoire.
  • La plage de performances à haute température les rend idéales pour une utilisation dans les réfrigérateurs, les congélateurs, les autoclaves, les incubateurs et les bains-marie
  • Peut être imprimée avec des imprimantes de bureau, des photocopieurs ou marquée avec des stylos techniques de laboratoire
  • Les étiquettes offrent une résistance adhésive élevée, elles sont détachables et faciles à retirer, ce qui réduit le temps de nettoyage
  • Une application Web de création d’étiquettes, gratuite et facile à utiliser est disponible pour concevoir des étiquettes individuelles
  • Résistantes aux principaux produits chimiques de laboratoire et solvants
  • Les étiquettes sont sans danger et exemptes de métaux lourds toxiques
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Type d’adhésif Self-adhesive
Revêtement Polyester
Couleur Blanc
Format Label
Matériau Polyester
Type de produit Label
Stérilité Non-sterile
À utiliser avec (application) Marquage sur les flacons YOUTILITY ; marquage des échantillons
Quantité 1 x 100