Learn More
Semadeni™ Film étirable DuraSEAL™
Code produit 15858302
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
76 m
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
15858302 76 m 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15858302 Fournisseur Semadeni™ Code fournisseur 8774
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    259.82€
    152.70€ / 1 pièces
    Économisez 107.12€
    41% de réduction
Expédition estimée: 07-12-2026
Film étirable de laboratoire résistant à la chaleur et aux solvants, idéal pour le scellage des récipients de laboratoire de tous types.
  • Peut être utilisé au micro-ondes et résiste à des températures jusqu’à +100°C
  • Également adapté à l’eau bouillante
  • Très résistant aux solvants et aux milieux corrosifs
  • Le film peut être étiré pour atteindre 500 à 800 % de sa taille d’origine
  • Fait office de joint hermétique
  • Peut également être utilisé en dehors du laboratoire pour de nombreuses applications où un récipient doit être scellé
  • 10 cm de large, 76 m de long
Spécification
Applications Récipients de scellage
Couleur Effacer
Largeur (métrique) 10 cm
Longueur (métrique) 76 m
À utiliser avec (équipement) Flacons, cuves