Learn More
Phenomenex™ Durashell™ Colonnes de flash RP, supports sphériques, taille de particule de 20 à 35 μm
Shop All Phenomenex ProductsDescription
- Marque : Claricep
- Procédé : FLASH
- Mode de séparation : Phase inversée
- Phase : RP
- Type de particule : Sphérique
Specifications
Specifications
| Type | Colonne Flash |
| Poids du lit (métrique) | 330 g |