Spécification
| Matériau | Durasil-25 |
| Granulométrie | 5 à 17 μm |
| Porosité | 60 Å |
| Quantité | 25/boîte |
| Type | Plaque TLC |
| Volume des pores | 0,75 ml/g |
| Surface spécifique | ∼500 m2/g |
| Épaisseur (métrique) | 0,25 mm |
| Dimensions (L x l) | 20 x 20 cm |