Learn More
Macherey-Nagel™ Plaque Durasil-25/UV254 TLC
Code produit 16523890 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 Pc.
Conditionnement:
200 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16523890 200 Pc. 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16523890 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 812005.200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    338.00€
    286.25€ / 200 pièces
    Économisez 51.75€
    15% de réduction
 Article restreint
En stock
TLC plaques de verre recouvertes de gel de silice non modifié présentant une couche dure pour les applications chromatographies en couches fines.
  • TLC plaques en verre disponibles en différentes tailles pour diverses applications
  • Recouvert de gel de silice non modifié (SiOH)
  • Couche difficile qui donne des résultats différents des SIL G couches HD de , ADAMANT ou SIL
  • Souvent utilisé pour les applications de MTC
Spécification
Matière absorbante Verre
Matériau Gel de silice non modifié (SiOH)
Granulométrie 5 à 17 μm
Porosité 60 Å
Quantité 200 Pc.
Type Plaques de verre enrobées de gel de silice
Indicateur fluorescent Oui
À utiliser avec (application) Stéroïdes, phase normale (NP), anilines, acides biliaires, lipides cutanés
À utiliser avec (équipement) Chromatographie en couche mince (TLC)
Comprend 200x TLC plaques de verre (5 x 10 cm)
Volume des pores 0.75 mL/g
Gamme de produits DURASIL
Adsorbant DURASIL UV254
Surface spécifique ∼500 m2/g
Conditions de stockage 15 °C à 25 °C (59 °F à 77 °F)
Épaisseur (métrique) 0.25 mm
Dimensions (L x l) 5 x 10 cm