Learn More
Brady™ DuraSleeve™ Étiquettes en vrac pour M710, M610, M611
Code produit 17877954 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
4,4 x 16 mm
Conditionnement:
2500 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
17877954 4,4 x 16 mm 2500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17877954 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 312131
En stock
Encombrant, rigide DuraSleeve™ Inserts à utiliser avec Brady Imprimantes M611, M610 et M710.
  • Brady™ DuraSleeve™ Les encarts imprimables créent une légende durable
  • Construction rigide de DuraSleeve™ Le système de marquage des fils comprend des inserts qui s'insèrent facilement dans un support propre.
  • La légende peut être modifiée avant ou après la fin de la procédure.
Spécification
Type d’adhésif Non adhésif
Couleur Blanc
Finition Brillant
Format Ruban adhésif
Matériau Vinyle
Type de produit Marqueurs à fil et câble
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Etiquetado de datos y telecomunicaciones, etiquetado de cables y alambres
À utiliser avec (équipement) M610, M710, M611, BMP61, BMP71
Étiquettes par rangée 1 étiquette
Quantité 250 étiquettes
Plage de températures (impériale) -40 °F à +158 °F
Plage de températures (métrique) -40°C à +70°C
Épaisseur (impériale) 0,0098 in
Épaisseur (métrique) 0.249 mm
Dimensions (L x l) 4,4 x 16 mm
Longueur (impériale) 0,17 in
Largeur (impériale) 0,63 in
Largeur (métrique) 16 mm
Alternate Part Number BM-16x4.4-7696-WT