Learn More
Brady™ DuraSleeve™ Inserts de marquage en fil de polypropylène pour imprimantes M6/M7
Code produit 17838134 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
0,163 x 0,59 in
0,163 x 1,18 in
Conditionnement:
300 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
17838134 0,163 x 1,18 in 300 pièces
17818194 0,163 x 0,59 in 300 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17838134 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 176287
En stock
DuraSleeve™ Les inserts en polypropylène sont des inserts rigides imprimables, conçus pour être imprimés et fixés à un fil à l'aide de supports de marquage de fil en PVC transparent extrudé.
  • Haute résistance aux alcools et aux huiles tout en adhérant dans une plage de températures °de -40 °C à 100 °C (-40 °F à 212 °F)
  • Répond aux exigences d'un matériau sans halogène
  • Fabriqué en polypropylène B-390
Spécification
Certifications/Conformité DIN VDE 0472 partie 815, DIN VDE 0472 partie 817, conforme RoHS
Type d’adhésif Non adhésif
Couleur Blanc
Finition Mat
Format Pointe de découpe
Matériau Polypropylène
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Étiquetage électrique, étiquetage des fils et câbles
À utiliser avec (équipement) M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia)
Quantité 300 étiquettes
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) -40 °F à +212 °F
Plage de températures (métrique) -40°C à +100°C
Dimensions (L x l) 0,163 x 1,18 in
Longueur (impériale) 0,163 in
Largeur (impériale) 1,18 in
Largeur (métrique) 29.97 mm
Hauteur (métrique) 4.14 mm
Alternate Part Number M6-30-390