Learn More
Brady™ DuraSleeve™ Inserts de marquage de fils pour imprimantes M6/M7
Code produit 17898894 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
0,163 in x 0,59 in
0,163 in x 1,18 in
Conditionnement:
3000 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
17898894 0,163 in x 1,18 in 3000 pièces
17828134 0,163 in x 0,59 in 3000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17898894 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 176281
En stock
DuraSleeve™ Les inserts de marquage de fils sont des inserts rigides imprimables conçus pour être imprimés et fixés à un fil à l'aide de supports de marquage de fils en PVC transparent extrudé.
  • Excellente résistance aux alcools et aux huiles tout en adhérant dans une plage de températures °allant de -40 °C à 100 °C (-40 °F à 212 °F)
  • Répond aux exigences d'un matériau sans halogène
  • Fabriqué en polypropylène B-390
Spécification
Certifications/Conformité Conforme à la norme DIN VDE 0472 partie 815 et à la directive RoHS
Type d’adhésif Non adhésif
Couleur Blanc
Finition Mat
Format Pointe de découpe
Matériau Polypropylène
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Étiquetage des données et des télécommunications, étiquetage électrique, étiquetage des fils et câbles
À utiliser avec (équipement) M610, M710, M611, BMP61, BMP71
Quantité 3000 étiquettes
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) -40 °F à +212 °F
Plage de températures (métrique) -40°C à +100°C
Dimensions (L x l) 0,163 in x 1,18 in
Longueur (impériale) 0,163 in
Largeur (impériale) 1,18 in
Largeur (métrique) 29.97 mm
Hauteur (métrique) 4.14 mm
Alternate Part Number BM-30-390