Learn More
DWK Life Sciences DUROPLAN™ Boîte de Petri, couvercle et base à surface plane exempts de bulles et d’inclusions
Code produit 11748001 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique):
60 mm
80 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Hauteur (métrique):
17 mm
22 mm
32 mm
Conditionnement:
10 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Hauteur (métrique) unitSize
11748001 100 mm 17 mm 10 pièces
11740774 60 mm 22 mm 10 pièces
11730784 80 mm 22 mm 10 pièces
11740784 100 mm 22 mm 10 pièces
11750784 120 mm 22 mm 10 pièces
11760784 150 mm 32 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11748001 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 217554607
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les boîtes de Petri sont utilisées pour la culture de bactéries, de levures, de cellules végétales et animales sur des milieux solides.
La culture de microorganismes peut avoir lieu sur un milieu nutritif de type gel, qui est placé dans une boîte plate, ronde et transparente avec couvercle (la boîte de Petri). En raison du gel solide, le mélange des microorganismes est empêché et les accumulations de culture cellulaire (colonies) peuvent croître. Les boîtes de Pétri DURAN™ sont fabriquées en verre borosilicaté 3.3 selon un procédé spécial. Elles permettent une répartition uniforme du milieu de culture et garantissent une transparence exempte de distorsion. Les couvercles des boîtes de Petri DURAN™ reposent directement sur la partie inférieure empêchant ainsi les turbulences d’air. Elles sont parfaitement adaptées aux réactions à périodes d’incubation longues, températures élevées ou avec des milieux de culture sensibles.
  • Le procédé de fabrication spécial permet une répartition uniforme de la gélose et garantit une visualisation sans distorsion
  • Le fond et le couvercle sont plats à l’extérieur et l’intérieur à l’échelle microscopique.
  • Absence de bulles et de traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
À utiliser avec (application) Croissance et culture de microorganismes ; culture sur milieu de culture de gel solide ; microscopie de microorganismes ; culture cellulaire
Nb par paquet 10/Bte
Hauteur (métrique) 17 mm
Diamètre (métrique) 100 mm