Learn More
Thermo Scientific Chemicals Dutastéride, 99 %
Code produit 15618745 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15618745 250 mg 250mg
15608745 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15618745 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 461512500
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 164656-23-9 | C27H30F6N2O2 | 528.53 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 164656-23-9
Formule moléculaire C27H30F6N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 528.53
Clé InChI JWJOTENAMICLJG-QWBYCMEYSA-N
Synonyme dutasteride, avodart, avolve, duagen, unii-o0j6xjn02i, avodart tn, o0j6xjn02i, dutasteride jan/usan/inn, 5alpha,17beta-n-2,5-bis trifluoromethyl phenyl-3-oxo-4-azaandrost-1-ene-17-carboxamide, dutasteride usan
CID PubChem 6918296
ChEBI CHEBI:521033
Nom IUPAC (1S,3aS,3bS,5aR,9aR,9bS,11aS)-N-[2,5-bis(trifluorométhyl)phényl]-9a,11a-diméthyl-7-oxo-1,2,3,3a,3b,4,5,5a,6,9b,10,11-dodécahydroindeno[5,4-f]quinoline-1-carboxamide
SMILES CC12CCC3C(C1CCC2C(=O)NC4=C(C=CC(=C4)C(F)(F)F)C(F)(F)F)CCC5C3(C=CC(=O)N5)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Dutasteride
Point de fusion 245.0°C
Perte à la dessiccation 0.5% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Poids de la formule 528.53
Pourcentage de pureté 99%