Learn More
Dutasteride, MedChemExpress
Description
Dutasteride (GG745) is a potent inhibitor of both 5α-reductase isozymes. Dutasteride may possess off-target effects on the androgen receptor (AR) due to its structural similarity to DHT.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dutasteride |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 164656-23-9 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 50 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C27H30F6N2O2 |
| À utiliser avec (application) | Cancer-programmed cell death |
| Synonyme | GG 745 GI 198745 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 33.33 mg/mL (63.06 mM; Need ultrasonic) |
| Afficher plus |