Learn More
Duvelisib, MedChemExpress
Code produit 16487288
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16487288 10 mg -
16477246 100 mg -
16453307 50 mg 50mg
16429807 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16487288 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY17044
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
MedChemExpress Duvelisib (IPI-145) is a selectivite p100δ inhibitor with IC50 of 2.5 nM, 27.4 nM, 85 nM and 1602 nM for p110δ, P110γ, p110β and p110α, respectively.
Duvelisib (IPI-145) is a selectivite p100δ inhibitor with IC50 of 2.5 nM, 27.4 nM, 85 nM and 1602 nM for p110δ, P110γ, p110β and p110α, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau Duvelisib
Forme physique Solid
CAS 1201438-56-3
Couleur Light Gray
Quantité 10 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H17ClN6O
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Synonyme IPI-145 INK1197
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 41 mg/mL (98.35 mM)
SMILES O=C1N(C2=CC=CC=C2)C([C@@H](NC3=C4N=CNC4=NC=N3)C)=CC5=C1C(Cl)=CC=C5
Poids moléculaire (g/mol) 416.86
Poids de la formule 416.86
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research