Learn More
Dwyer Manomètre incliné, 3 in WC
Code produit 11716118 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Gamme de pression:
10 psi
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Gamme de pression Conditionnement
11716118 10 psi 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11716118 Fournisseur Dwyer Code fournisseur 6806258
Expédition estimée: 24-12-2026
Ce manomètre incliné permet la mesure de la pression pour les applications stationnaires et portables.
  • ±Précision de 3 %.
  • Liquide pour manomètre inclus.
  • Les manomètres à liquide inclinés sont capables de mesurer des pressions supérieures et inférieures à la pression atmosphérique, ainsi que des pressions différentielles.
  • À prix abordable, compact et disponible en versions fixe et portable.
  • La construction est simple avec un boîtier en styrène-acrylonitrile blanc moulé pratiquement indestructible, un tube indicateur et des puits de fluide, des boutons en ABS moulé et un piston de réglage du zéro, une fiole de niveau en verre montée sur amortisseur et des joints toriques étanches.
  • Ces manomètres sont très faciles à utiliser : il suffit de remplir le réservoir, de régler le niveau de liquide à zéro, de connecter le tuyau et le manomètre est prêt à fonctionner.
  • Le tube incurvé incliné-vertical du modèle 68062-58 offre des plages plus élevées avec des incréments plus faciles à lire aux faibles lectures et est excellent pour une utilisation générale.
Spécification
Certifications/Conformité Conformité CE
À utiliser avec (application) Mesure de la pression pour les applications stationnaires et portatives
Comprend Manomètre de fluide
Matériau Styrène-acrylonitrile
Pression max. 0 à 3 in H2O
Taille (impériale) du raccord 0,19 in Raccord
Taille (métrique) du raccord Cannelure : 4,7 mm
Précision ± 3 % de la pleine échelle
Gamme de pression 10 psi
Type de produit Manomètre