Learn More
Thermo Scientific™ Particules fluorescentes aqueuses colorées en rouge
Code produit 11824922 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) moyen:
0,025 μm
0,05 μm
0,06 μm
0,10 μm
0,16 μm
0,16 µm
0,20 μm
0,30 μm
0,40 μm
0,50 μm
0,60 μm
0,70 μm
0,80 μm
0,90 μm
1,0 μm
2,0 μm
3,0 μm
Quantité:
1 de chaque
10 mL
10 ml
15 mL
15 ml
1 chaque
1 de chaque
60 mL
60 ml
90 mL
90 ml
Conditionnement:
1 pièce
10mL
15mL
60mL
90mL
33 product options available for selection
Product selection table with 33 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) moyen Quantité Conditionnement
11824922 3,0 μm 60 mL 60mL
10012714 1,0 μm 1 de chaque 10mL
11884912 1,0 μm 60 ml 60mL
11894912 2,0 μm 10 ml 10mL
11804922 2,0 μm 1 de chaque 60mL
10175094 3,0 μm 10 mL 10mL
11834922 0,10 μm 15 ml 15mL
11844922 0,10 μm 1 de chaque 90mL
11854922 0,16 μm 1 de chaque 15mL
11864922 0,16 µm 1 chaque 90mL
10200035 0,20 μm 15 mL 15mL
11884922 0,20 μm 90 mL 90mL
10526245 0,025 μm 15 ml 15mL
11804932 0,025 μm 90 ml 90mL
10559124 0,30 μm 15 ml 15mL
11824932 0,30 μm 90 ml 90mL
11834932 0,40 μm 15 mL 15mL
11844932 0,40 μm 90 mL 90mL
12685597 0,05 μm 15 mL 15mL
11854932 0,05 μm 15 mL 1 pièce
11523383 0,50 μm 1 de chaque 15mL
11884932 0,50 μm 90 ml 90mL
11864932 0,05 μm 90 mL 90mL
11894932 0,06 μm 1 de chaque 15mL
11814942 0,60 μm 1 de chaque 15mL
11824942 0,60 μm 90 ml 90mL
11804942 0,06 μm 90 ml 90mL
11834942 0,70 μm 15 ml 15mL
11844942 0,70 μm 90 ml 90mL
11854942 0,80 μm 15 ml 15mL
11864942 0,80 μm 90 mL 90mL
11874942 0,90 μm 15 ml -
11884942 0,90 μm 1 de chaque 90mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 33 options available.
33 options
Code produit 11824922 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R0300B
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Améliorez la sensibilité et les capacités de détection des méthodes analytiques avec les microsphères en suspension qui sont colorées dans la masse et apparaissent dans des couleurs vives et hautement contrastées.
Améliorez la sensibilité et les capacités de détection des méthodes analytiques avec les particules fluorescentes aqueuses rouges Thermo Scientific™ Fluoro-Max, microsphères en suspension qui sont colorées dans la masse et apparaissent dans des couleurs vives et hautement contrastées.
Les particules fluorescentes Fluoro-Max émettent des couleurs vives et distinctes lorsqu’elles sont éclairées par des lumières à longueurs d’onde plus courtes que la longueur d’onde d’émission, ce qui améliore leur contraste et leur visibilité par rapport aux matériaux d’arrière-plan. Ces particules de polymère colorées dans la masse utilisent le procédé exclusif Firefli™ pour intégrer le colorant à travers la matrice polymère de manière à produire des couleurs fluorescentes vives, à limiter le photoblanchiment et à éviter la lixiviation du colorant en milieu aqueux.
Caractéristiques :
  • Fabrication en polystyrène (PS), qui a une densité de 1,05 g/cm3 et un indice de réfraction de 1,59 à 589 nm (25°C)
  • Les suspensions aqueuses sont conditionnées à 1% de solides.
  • Peuvent être détectées avec un microscope à épifluorescence, un microscope confocal, un fluoromètre, un spectrophotomètre à fluorescence ou un trieur de cellules activées par fluorescence
  • Peuvent aussi être détectées à l’aide d’une lampe à ultraviolet ou lumière noire (UV)
Remarque :
Les informations spectrales sont approximatives et fournies à titre de référence uniquement. Les propriétés spectrales des colorants dépendent de leur concentration et de leur environnement physique. Les valeurs maximales d’excitation et d’émission peuvent varier en fonction de la taille et de la composition des particules.
Recommandé dans les cas suivants :
  • Tests de filtres
  • Suivi des flux
  • Recherche biologique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Additif Quantités de traces de surfactant pour inhiber l’agglomération et favoriser la stabilité
Concentration 1 % de matières solides
Contenu et stockage Sauf indication contraire, réfrigérer (2 à 8°C) le produit lorsqu’il n’est pas en cours d’utilisation, mais ne pas le congeler. Conservez le flacon hermétiquement fermé en position verticale. Mélanger le produit en le retournant délicatement à la main ou avec un vortex. Le produit est fourni avec un barreau d’agitation pour un mélange en continu pendant l‘échantillonnage.
Contenu Particules en polystyrène coloré dans l’eau
Couleur Rouge
Matériau Polystyrène
Type de produit Particule fluorescente
Type de colorant Rouge fluorescent Firefli (542/612 nm)
Comprend Notice
Densité des particules 1,05 g/cm³
Quantité 60 mL
Indice de réfraction De 1,59 à 589 nm (25°C)
Stabilité Produit stable pendant une période minimum de 24 mois
Uniformité < 5 %
Diamètre (métrique) moyen 3,0 μm
Diamètre (métrique) nominal 3,0 μm
Diamètre (métrique) 3,0 μm