Learn More
Thermo Scientific™ DyLight™ 680 Microscale Antibody Labeling Kit
Code produit 10016763 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 réactions
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
10016763 5 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10016763 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 53057
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Étiquetez et purifiez les anticorps pour les dosages d’imagerie de fluorescence en une heure grâce à la gamme spectrale complète des kits de colorant fluorescent DyLight activés.
Les kits de marquage d’anticorps DyLight Fluor Thermo Scientific™ fournissent les réactifs et accessoires essentiels pour marquer et purifier facilement les anticorps et comprennent des kits à échelle régulière et à microéchelle pour chaque colorant fluorescent DyLight spécifique.
Deux formats de kit pratiques sont disponibles pour répondre à des exigences de marquage variées. Les kits de marquage d’anticorps DyLight contiennent tous les composants nécessaires pour effectuer trois réactions de marquage distinctes à l’aide de 1 mg d’IgG ou de quantités similaires d’autres protéines. Les kits de marquage d’anticorps à micro-échelle DyLight contiennent tous les composants nécessaires pour effectuer cinq réactions de marquage distinctes à l’aide de 100 μg d’IgG. Les kits de marquage utilisent des colonnes de dessalage de centrifugation hautes performances pour offrir une élimination exceptionnelle des colorants et une récupération d’anticorps.
Points clés :
  • Rapide – marquez et purifiez les protéines en environ une heure
  • Colorants réactifs aux amines – marquez pratiquement n’importe quelle protéine
  • Élimination efficace des colorants sans réaction
  • Dilution d’échantillon minimale
  • Le format de colonne de centrifugation élimine le besoin de préparation de colonne, de sélection de fraction et d’attente de l’émergence de protéines de la colonne
Caractéristiques :
  • Les kits standard contiennent suffisamment de réactifs pour marquer et purifier 3 × 1 mg d’IgG ou des quantités similaires d’autres protéines
  • Les kits à micro-échelle contiennent suffisamment de réactifs pour marquer et purifier 5 × 0,1 mg d’IgG ou des quantités similaires d’autres protéines
Inclut :
Kits de marquage d’anticorps
Ester DyLight NHS, 3 flacons ; tampon de réaction, 1 ml ; colonnes de centrifugation, 6 chacune ; tubes de prélèvement de microcentrifugeuses, 12 chacun ; résine de purification, 5 ml
Kits à micro-échelle
Ester DyLight NHS, 5 flacons ; tampon de réaction, 1 ml ; colonnes de centrifugation, 5 chacune ; tubes de prélèvement de microcentrifugeuses, 10 chacun ; résine de purification, 5 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Kit de microéchelle pour marquage d’anticorps DyLight 680
Type de produit Kit de marquage d’anticorps
Quantité 5 réactions
Suffisant pour Marquage et purification 5 x 100 µg (1 mg/ml) d’IgG ou d’autres protéines
Contenu et stockage Suffisant pour : Marquage et purification 5 x 100 μg (1 mg/ml) d’IgG ou d’autres protéines
  • Ester DyLight Fluor NHS, 5 flacons de 15 μg
  • Tampon borate (0,67 M), 1 ml
  • Résine de purification, 5 ml
  • Colonnes de centrifugation, 5 colonnes
  • Tubes de prélèvement pour microcentrifugeuses, 10 tubes
    Conserver l’ester DyLight NHS à -20°C. Conserver tous les autres composants du kit à 4°C.
  • Excitation / émission 692/712
    Balance d’étiquetage 100 μg
    Gamme de produits DyLight
    Marqueur ou colorant DyLight 680
    Labeling Target Anticorps, Protéines