Learn More
Thermo Scientific™ DyLight™ 800 NHS Ester
Code produit 10561664 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 x 50 μg
Conditionnement:
1mg
5 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10561664 1 mg 1mg
11809380 5 x 50 μg 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10561664 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 46421
Étiquetez les anticorps ou les autres protéines comme des sondes pour les dosages d’imagerie de fluorescence avec la gamme spectrale complète de colorants DyLight activés par l’ester NHS.
Les colorants à réactif d’amine DyLight Thermo Scientific™ sont des Fluors DyLight activés par l’ester NHS pour le marquage fluorescent des anticorps et d’autres protéines devant être utilisés comme sondes moléculaires pour l’imagerie cellulaire et d’autres méthodes de détection de fluorescence.
Les colorants DyLight présentent une intensité de fluorescence et une photostabilité plus élevées que les colorants Alexa™, CyDye™ et LI-COR™ dans de nombreuses applications et restent très fluorescents sur une large gamme de pH (pH 4-9). De plus, la solubilité dans l’eau des colorants DyLight permet un rapport colorant-protéine élevé sans précipitation pendant la conjugaison.
Points clés :
  • Luminosité : l’intensité à fluorescence élevée offre une sensibilité exceptionnelle et nécessite moins de conjugués
  • Photostabilité : une résistance exceptionnelle au photoblanchiment permet l’imagerie par fluorescence dans les conditions les plus exigeantes (par ex., éclairage structuré, microscopie en 4 pi)
  • Compatibilité des instruments : les spectres d’émission correspondent aux principales longueurs d’onde de sortie des instruments communs de fluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 1 mg
Type de produit Ester NHS 800
Solubilité DMF (diméthylformamide)
Contenu et stockage Stocker sous forme desséchée à -20°C.
Réactivité chimique Amine
Groupement de réactifs Ester actif, ester de succinimidyle, ester NHS
Marqueur ou colorant DyLight™ 800
Type d’étiquette Fluors DyLight
Gamme de produits DyLight
Émission 794
Excitation 777
Cible d’étiquetage Anticorps, protéines
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • DyLight 800 NHS Ester,1 mg
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: DyLight Reactive Dyes