Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ CD3
Code produit 10725693
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 ml
5 ml
Conditionnement:
2mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10725693 5 ml 5mL
30275450 2 ml 2mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10725693 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 11151D
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Dynabeads CD3 are superparamagnetic beads coupled with an anti-human CD3 antibody that enable easy isolation or depletion of human CD3+ T cells directly from any sample, including whole blood, bone marrow, buffy coat, PBMC, and tissue digests.
Dynabeads CD3 are superparamagnetic beads coupled with an anti-human CD3 antibody that enable easy isolation or depletion of human CD3+ T cells directly from any sample, including whole blood, bone marrow, buffy coat, peripheral blood mononuclear cells (PBMCs), and tissue digests. Advantages of Dynabeads CD3:
  • Fast and efficient isolation of CD3+ T cells from any sample—no columns required
  • High purity, yield, and viability of positively isolated CD3+ T cells for molecular downstream assays
  • Fast and efficient depletion of CD3+ T cells from any sample.
Les Dynabeads CD3 sont des microbilles superparamagnétiques couplées à un anticorps anti-humain CD3 qui permettent d’isoler ou de dépléter facilement les cellules T CD3+ humaines directement à partir de tout échantillon, y compris le sang total, la moelle osseuse, la couche tampon, les cellules mononucléaires (MNC) et les digestions tissulaires.
  • Isolement rapide et efficace des cellules T CD3+ à partir de tout échantillon ; aucune colonne requise
  • Pureté, rendement et viabilité élevés des cellules T CD3+ isolées positivement pour des dosages moléculaires en aval
  • Capacité : Traite environ 2 x 109 cellules au total
  • Type de cellule : Cellules T (population entière)
  • Méthode d’isolement : Déplétion, isolement positif pour les applications moléculaires
  • Viabilité de sortie : >95 %
  • Type d’échantillon : Sang, PBMC
  • Matériau de démarrage (n° de cellule) : 1 x 107 PBMC par isolement
  • Espèces cibles : Humaine
Analyse cellulaire, isolement des cellules, isolement et expansion des cellules, isolement des cellules humaines
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cellule Cellules T (population entière)
Contenu et stockage Ce produit contient : 5 ml de Dynabeads™ CD3 revêtues d’anticorps monoclonal anti-CD3.
Conditions de conservation : 2°C à 8°C. Ne pas congeler.
Type de produit Microbille revêtue d’anticorps
Comprend 5 mL Dynabeads CD3 coated with anti-CD3 monoclonal antibody.
Technologie d’isolement Déplétion, isolement positif pour les applications moléculaires
Nbre de cellules Traite ∼ 2 x 10^9 cellules au total
Viabilité de sortie >95 %
Gamme de produits DYNAL, Dynabeads
Pureté ou qualité Niveau de recherche
Quantité 5 ml
Type d’échantillon PBMC, sang
Conditions d’expédition Température ambiante
Numéro de cellule du matériau de départ 1 x 10^7 PBMC par isolement
Espèces cibles Humaine
Diamètre (métrique) 4,5 μm