Learn More
Invitrogen™ Enrichissement du virus intact Dynabeads™
Description
L’enrichissement de virus intact Dynabeads est composé de microbilles magnétiques échangeuses d’anions de 1-µm qui lient les vésicules et les molécules à charge négative. Les microbilles sont optimisées pour l’enrichissement du coronavirus SARS-CoV-2 intact à partir de milieux de culture cellulaire dilués et milieux de transport de virus, mais ont été vérifiées pour l’enrichissement du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et du virus respiratoire syncytial (VRS), ainsi que des virus ebola, zika, influenza A, noro et novo. L’enrichissement est doux et rapide et peut être effectué en 15 minutes. Le virus peut être facilement retiré des microbilles dans une étape supplémentaire de libération de 10 minutes.
Le virus intact enrichi peut être utilisé pour la croissance du virus ou dans tous les tests fonctionnels en aval, la recherche protéique (Western, spectrométrie de masse), la purification de l’ARN pour la PCR, etc. De plus, les microbilles magnétiques Dynabeads permettent un enrichissement à haut débit en combinaison avec n’importe quel de nos instruments KingFisher. Les protocoles manuels et automatisés sont donc disponibles.
Pourquoi utiliser l’enrichissement de virus intact Dynabeads
• Isolation rapide — virus intact en < 15 minutes
• Automatisation simple — il vous suffit simplement d’appuyer sur le bouton
• Haut débit — enrichissez jusqu’à 96 échantillons par cycle
• Virus fonctionnel — le virus intact peut être utilisé dans n’importe quel dosage fonctionnel
• Libération — le virus peut être libéré des microbilles en ∼ 10 minutes
Comment utiliser l’enrichissement de virus intact Dynabeads
Un agitateur / rouleau et un aimant DynaMag sont nécessaires pour les étapes de lavage. Mélangez bien les microbilles avant de commencer. Utilisez un échantillon de ∼ 20 µl de virus Dynabeads/ml.
Protocole manuel :
1. Lavez les microbilles deux fois à l’aide de l’aimant.
2. Ajoutez les microbilles à l’échantillon pendant 10 minutes à température ambiante.
3. Lavez le virus lié aux microbilles deux fois sur l’aimant pour éliminer la cible non liée.
4. Facultatif : Libérez le virus des microbilles en ∼ 10 minutes
Protocole automatisé :
(Système de purification d’échantillons Kingfisher (Apex, Flex ou Duo Prime) requis)
1. Ajoutez les réactifs aux plaques, chargez les plaques dans l’instrument et appuyez sur le bouton.
2. Revenez après 20 minutes pour récupérer le virus enrichi.
L’enrichissement des virus provenant de cultures ou d’échantillons est traditionnellement basé sur des méthodes d’ultracentrifugation fastidieuses, qui nécessitent des équipements coûteux et de grandes tailles et offrent un rendement discutable. La pandémie de la covid-19 a mis davantage l’accent sur les maladies infectieuses et sur la façon dont les virus fonctionnent, leur influence sur le corps et le système immunitaire, ainsi que sur de nouvelles façons de développer de nouveaux vaccins et thérapies. Une recherche accrue sur les virus augmente également le besoin d’un débit plus élevé demandant moins de manipulation. Les microbilles d’enrichissement de virus intact Dynabeads sont uniques, ce qui permet d’obtenir un enrichissement automatisé de virus infectieux pouvant atteindre 96 échantillons par cycle en moins de 30 minutes, ce qui réduit le temps de manipulation et le temps total tout en augmentant le débit et la reproductibilité.
Si vous travaillez avec la transcription in vitro (TIV) pour le développement de vaccins et de produits thérapeutiques à base d’ARNm, notre nouvelle technologie Dynabeads offre un flux de production d’ARNm simple, flexible et évolutif qui minimise l’utilisation des plasmides et des antibiotiques.
Si vous êtes en train de personnaliser l’enrichissement de virus intact Dynabeads dans un produit ou un service commercial, ou si vous avez besoin d’un volume plus important de ce produit, veuillez nous contacter à oemdynal@lifetech.com.
Spécification
Spécification
| Concentration | 40 mg/ml |
| Description | Strong anion exchange magnetic beads |
| Matériau | Polystyrène magnétique |
| Contenu et stockage | Contient 40 mg/ml de microbilles superparamagnétiques échangeuses d’anions forts, fournies dans du chlorure de sodium 30 mM (NaCl) et de l’azoture de sodium 0,05 % (NaN3). Conserver entre 2–8°C. |
| Diamètre (métrique) | 1 μm |
| À utiliser avec (équipement) | Aimants DynaMag ou instruments KingFisher |
| Compatibilité à haut débit | Oui |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Fonctionnalité de surface | Surface chargée positivement forte |
| Quantité | 2 ml |
| Afficher plus |
Usage exclusivement réservé à la recherche.Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.