Learn More
Applied Biosystems™ Dynabeads™ L10 Tubes
Code produit 10139012
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 tubes
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10139012 5 tubes 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10139012 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 74003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    148.00€
    135.25€ / 5 pièces
    Économisez 12.75€
    8% de réduction
 Article restreint
En stock
Tubes Dynabeads L10
Tubes en verre réutilisables à face plate, nécessaires pour une récupération optimale des kystes/oocystes lors de la séparation magnétique avec les concentrateurs de particules magnétiques MPC-1 ou MPC-6 lors de l’utilisation de l’anti-Cryptosporidium Dynabeads™ ou du GC-Combo Dynabeads™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Verre
À utiliser avec Dynabeads™ MPC™
Quantité 5 tubes
Type de produit Tubes de prélèvement