Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ mRNA DIRECT™ Purification Kit
Code produit 10190723
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
10 mL
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10190723 5 mL 1 pièce
10563755 10 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10190723 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 61011
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Conçu pour l’isolement simple et rapide de l’ARNm polydénylé (polyA) pur et intact directement à partir de lysat brut de cellules et de tissus d’origine animale et végétale.
The Dynabeads™ mRNA DIRECT™ Kit is designed for simple and rapid isolation of pure, intact polyadenylated (polyA) mRNA directly from the crude lysate of animal and plant cells and tissues. The isolated mRNA is suitable for use in all downstream applications.
Advantages of the Dynabeads mRNA DIRECT Kit:
  • Fast – 15 minute procedure yields pure, intact mRNA
  • Highly pure mRNA isolation – best choice upstream of cDNA synthesis
  • Sensitive mRNA isolation – enables cDNA synthesis and cDNA library construction from ultra-small starting samples (enables cDNA library construction from a single cell)
Le kit Dynabeads® mRNA DIRECT™ est conçu pour l’isolement simple et rapide de l’ARNm polydénylé (polyA) pur et intact directement à partir de lysat brut de cellules et de tissus d’origine animale et végétale. L’ARNm isolé convient à toutes les applications en aval.
Avantages du kit Dynabeads® mRNA DIRECT™ :
• Rapide : la procédure en 15 minutes produit un ARNm pur et intact
• Isolement d’ARNm haute pureté : le meilleur choix en amont de la synthèse d’ADNc
• Isolement d’ARNm sensible : permet la synthèse de l’ADNc et la construction de bibliothèques d’ADNc à partir d’échantillons de départ ultra petits (permet la construction de bibliothèques d’ADNc à partir d’une seule cellule)
Présentation du système
Le protocole d’isolement repose sur l’appariement de base entre les résidus polyA à l’extrémité 3’ de la plupart des ARNm et les d’oligo (dT)25 couplés par covalence à la surface des Dynabeads®. D’autres espèces d’ARN privées d’une queue polyA ne peuvent pas hybrider sur les microbilles et sont facilement éliminées. L’ARN ribosomal, l’ADN, les protéines et les petites molécules d’ARN (ARN de transfert, micro-ARN et petits ARN nucléolaires) ne se fixent pas aux microbilles et sont éliminés. Les agents inhibiteurs de RNase dans le tampon de lyse / liaison associés à des conditions strictes d’hybridation et de lavage garantissent l’isolement d’ARNm pur et intact à partir d’échantillons bruts riches en RNase, sans utiliser d’agents chaotropiques puissants. Les microbilles de purification d’ARNm ciblent et capturent spécifiquement le transcriptome d’ARNm à partir d’une variété extrêmement étendue d’échantillons de départ bruts (voir protocole). 1 mg de microbilles Dynabeads® d’oligo (dT)25 (200 µl) peut lier jusqu’à 2 µg d’ARNm. Une cellule de mammifère type contient environ 10 à 30 pg d’ARN total, dont 1 à 5 % sont de l’ARNm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Comprend :
5 ml de microbilles Dynabeads oligo (dT)25
30 ml de tampon de lyse / liaison
60 ml de tampon de lavage A
30 ml de tampon de lavage B
15 ml (10 mM) de Tris-HCl (tampon d’élution)
Contient suffisamment de réactifs pour 20 isolements standard. Conserver entre 2 et 8°C.
Isolation Technology Microbille magnétique
Temps de purification 15 min
Type d’échantillon Sang, cellules, échantillons de FFPE et fixes, échantillons liquides (par ex., sérum), échantillons végétaux, ARN, tissus, échantillons viraux, levures, cellules, échantillons de FFPE & fixes, échantillons liquides (par ex. sérum), échantillons végétaux, ARN, tissus, échantillons viraux, levures
Type de produit final ARNm
Compatibilité à haut débit Compatible avec haut débit, protocoles manuels, protocoles automatisés
À utiliser avec (application) PCR quantitative en temps réel (qPCR), PCR par transcriptase inverse (RT-PCR), construction de bibliothèques d’ADNc, dosages de protection des nucléases, transfert Northern, clonage
Gamme de produits DYNAL, Dynabeads, ARNm DIRECT
Quantité 5 mL
Conditions d’expédition Température ambiante
Target ARNm