Learn More
Applied Biosystems™ Dynabeads™ MX 12-tube Mixing Wheel
Code produit 10364393 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Agitateurs d’échantillons Dynabeads™
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) unitSize
10364393 Agitateurs d’échantillons Dynabeads™ 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10364393 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 15903
 Article restreint
Expédition estimée: 05-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Roue mélangeuse à 12 tubes Dynabeads™ MX
Pièce jointe pour la base de mélangeur Dynabeads™ MX (réf.159-02).Conçus pour accueillir 12 tubes à échantillons de 1,5 ml (microcentrifugeuse) à 1,7 mm de diamètre.Nécessite l’utilisation de la tourelle de mélangeur (réf.159-06) pour fixer à la base du mélangeur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité de tube 1,5 ml
Type de produit Roue de mélange
À utiliser avec (équipement) Agitateurs d’échantillons Dynabeads™
Nbre de positions 12