Learn More
Applied Biosystems™ Dynabeads™ MX2 Mixer
Code produit 10455133 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Agitateurs d’échantillons Dynabeads™
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) unitSize
10455133 Agitateurs d’échantillons Dynabeads™ 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10455133 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 15908
 Article restreint
Expédition estimée: 05-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Mélangeur Dynabeads™ MX2
Le mélangeur Dynabeads™ MX2 associe la base de mélangeur Dynabeads™ MX (réf.159-02), la tourelle de mélangeur (réf.159-06), et la roue mélangeuse à 8 tubes (réf.159-04).Conçus pour les tubes à échantillons de 15 à 27 mm de diamètre.
Les mélangeurs Dynabeads™ MX offrent un mouvement doux continu pour obtenir une liaison optimale des Dynabeads™ avec des cibles (cellules, protéines, acides nucléiques, par exemple).Vitesse variable (5 à 40 tr/min).Peut être utilisé à la fois dans des conditions froides et chaudes (4 à 37°C).Les têtes interchangeables peuvent accueillir différentes tailles de tubes et différents volumes dʼéchantillons.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vitesse de rotation 5 à 40 tr/min
Tension 12 VDC
Plage de températures (métrique) 4°C à 37°C
Ampérage 0,5 A
Dimension du tube de 15 à 27 mm
Type de produit Mélangeur
Dimensions (L x l x H) 6 x 6 x 10 po (20 x 15 x 25 cm)
Hauteur (impériale) 10 in
Hauteur (métrique) 25 cm
Longueur (impériale) 6 in
Longueur (métrique) 20 cm
Largeur (impériale) 6 in
Largeur (métrique) 15 cm
À utiliser avec (équipement) Agitateurs d’échantillons Dynabeads™
Nbre de positions 8