Learn More
Applied Biosystems™ Dynabeads™ MX4 Mixer
Description
Le mélangeur Dynabeads™ MX4 associe la base de mélangeur Dynabeads™ MX (réf.159-02) et la tête mélangeuse MPC™-S (réf.159-11).Conçu pour accueillir deux portoirs d’échantillons MPC™-S (réf.A13346) ; capacité jusqu’à 12 tubes de microcentrifugation.
Les mélangeurs Dynabeads™ MX offrent un mouvement doux continu pour obtenir une liaison optimale des Dynabeads™ avec des cibles (cellules, protéines, acides nucléiques, par exemple).Vitesse variable (5 à 40 tr/min).Peut être utilisé à la fois dans des conditions froides et chaudes (4 à 37°C).Les têtes interchangeables peuvent accueillir différentes tailles de tubes et différents volumes dʼéchantillons.
Les mélangeurs Dynabeads™ MX offrent un mouvement doux continu pour obtenir une liaison optimale des Dynabeads™ avec des cibles (cellules, protéines, acides nucléiques, par exemple).Vitesse variable (5 à 40 tr/min).Peut être utilisé à la fois dans des conditions froides et chaudes (4 à 37°C).Les têtes interchangeables peuvent accueillir différentes tailles de tubes et différents volumes dʼéchantillons.
Spécification
Spécification
| Vitesse de rotation | 5 à 40 tr/min |
| Tension | 12 Vcc |
| Plage de températures (métrique) | 4°C à 37°C |
| Ampérage | 0,5 A |
| Type de produit | Mélangeur |
| Dimensions (L x l x H) | 6 x 6 x 10 po (20 x 15 x 25 cm) |
| Hauteur (impériale) | 10 po |
| Hauteur (métrique) | 25 cm |
| Longueur (impériale) | 6 in |
| Longueur (métrique) | 20 cm |
| Afficher plus |