Learn More
Invitrogen™ Silane Dynabeads™ MyOne™
Description
Un excellent outil pour l’extraction et l’isolement hautement prévisibles et homogènes des acides nucléiques à partir d’échantillons biologiques, suite à un protocole de séparation magnétique simple. Veuillez noter que ce produit est autonome et qu’il ne contient que des Dynabeads™ dans un tampon de Conservation. Nos produits d’ADN génomique Dynabeads™ SILANE (n° cat. 370-12D) ou d’acides nucléiques viraux NA Dynabeads™ SILANE (n° cat. 370-11D) incluent les tampons et protocoles appropriés dont vous avez besoin pour extraire respectivement l’ADN génomique ou les acides nucléiques viraux.
Les particules magnétiques d’autres fournisseurs présentent souvent une distribution des tailles, une surface et une capacité de liaison aléatoires. Cela pourrait compromettre la reproductibilité de vos résultats. Grâce à Dynabeads™ MyOne™ SILANE, vous bénéficiez d’une sensibilité, d’une capacité et d’une performance plus élevées.
Les petites Dynabeads™ MyOne™ SILANE de 1 μm ont une chimie de surface optimisée de type silice et une surface spécifique élevée, offrant une cinétique efficace et une sensibilité élevée à la capture d’acides nucléiques. Leur taille et surface uniformes garantissent également des résultats reproductibles. Ce produit respecte les normes strictes Dynal™ en matière de reproductibilité et de capacité d’automatisation intra-lot et inter-lot.
Avantages :
Liaison hautement prévisible par mg de microbilles
Haute sensibilité permettant une limite de détection basse
Pour l’isolement d’ADN ⁄ ARN viral, d’ARN total, d’ADN génomique, etc.
Isole l’ADN et l’ARN
Plus rapide que les colonnes de centrifugation
Meilleur rapport coût-efficacité avec des performances pourtant équivalentes à celles des colonnes de centrifugation
Compatible avec l’automatisation (faible taux de sédimentation et grande mobilité magnétique)
Réglé selon les exigences du client sur demande d’un OEM personnalisé
Applications :
Isolement d’acides nucléiques totaux (ADN⁄ARN) issus d’échantillons biologiques types (par exemple sérum⁄plasma, sang total, etc.)
Adapté aux dosages automatisés.
Kits dédiés ont été développés pour l’isolement des acides nucléiques viraux et de l’ADN génomique (disponibles séparément).
Informations complémentaires :
La validation et la personnalisation (microbille, tampon, protocole ou format) peuvent être disponibles sur demande d’un OEM personnalisé. Pour obtenir plus d’informations et les relevés de prix pour les plus grands volumes de particules semblables à la silice Dynabeads™ MyOne™ SILANE, veuillez nous contacter à l’adresse suivante : ivd@invitrogen.com.
Les particules magnétiques d’autres fournisseurs présentent souvent une distribution des tailles, une surface et une capacité de liaison aléatoires. Cela pourrait compromettre la reproductibilité de vos résultats. Grâce à Dynabeads™ MyOne™ SILANE, vous bénéficiez d’une sensibilité, d’une capacité et d’une performance plus élevées.
Les petites Dynabeads™ MyOne™ SILANE de 1 μm ont une chimie de surface optimisée de type silice et une surface spécifique élevée, offrant une cinétique efficace et une sensibilité élevée à la capture d’acides nucléiques. Leur taille et surface uniformes garantissent également des résultats reproductibles. Ce produit respecte les normes strictes Dynal™ en matière de reproductibilité et de capacité d’automatisation intra-lot et inter-lot.
Avantages :
Applications :
Informations complémentaires :
La validation et la personnalisation (microbille, tampon, protocole ou format) peuvent être disponibles sur demande d’un OEM personnalisé. Pour obtenir plus d’informations et les relevés de prix pour les plus grands volumes de particules semblables à la silice Dynabeads™ MyOne™ SILANE, veuillez nous contacter à l’adresse suivante : ivd@invitrogen.com.
Specifications
Specifications
| Concentration | 40 mg⁄ml |
| Contenu et stockage | Fourni à une concentration de 40 mg⁄ml. Volume total de 5 ml, suffisant pour 96 isolements. Conserver à : 2 à 8°C |
| Type de produit | SILANE |
| Gamme de produits | DYNAL, Dynabeads, MyOne |
| Quantité | 5 mL |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Fonctionnalité de surface | Silanol (similaire à la silice) |
| Diamètre (métrique) | 1 μm |