Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ Protein G and Magnet Starter Pack
Description
Gain d’espace grâce à la conception compacte de notre thermocycleur à faible encombrement
- La conception modulaire flexible offre un gain de place sur la platine
- Le module du panneau de commande séparé offre une grande souplesse lors de l’intégration sur la platine robotisée
- Options de câblage de 10 cm, 1 mètre et 3 mètres
Caractéristiques du couvercle automatisé et du cycleur
- Bloc de 384 puits
- Le couvercle automatisé est compatible avec la programmation pour un fonctionnement en mains-libres aisé avec manipulation de liquides ou chargeurs de plaques
- Le couvercle chauffant glisse vers l’avant pour couvrir la plaque emboîtable, assurant un contact thermique et éliminant l’évaporation
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Ce produit contient : • 2 microbilles de protéine G de 1 ml Dynabeads • 1 aimant DynaMag-2 Conserver les Dynabeads entre 2 et 8°C. |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Gamme de produits | DynaMag, Dynabeads |
| Quantité | 40 reactions |
| Type | Kit de démarrage avec protéine G et aimant |
| Type de ligand | Protéine G |
| Suffisant pour | 40 réactions |