Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ Sheep anti-Rat IgG
Code produit 10592405
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 ml
5 ml
Conditionnement:
1 pièce
2mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10592405 5 ml 1 pièce
30275709 2 ml 2mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10592405 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 11035
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
The product can be used to isolate any cell from any species (except rat), depending on the specificity of the monoclonal rat IgG employed.
Dynabeads Sheep Anti-Rat IgG are 4.5 μm superparamagnetic beads with affinity purified polyclonal sheep anti-rat IgG covalently bound to the bead surface. These beads can be used to isolate any cell from any species (except rat), depending on the specificity of the monoclonal rat IgG employed. Dynabeads Sheep Anti-Rat IgG are especially well suited for cell isolation from mouse samples (cross-reactivity to mouse antibodies is high and cross-reactivity to human antibodies is minimal).
Les microbilles d’IgG anti-rat de mouton Dynabeads Sheep Anti-Rat IgG peuvent être utilisées pour isoler n’importe quelle cellule de n’importe quelle espèce (excepté le rat), selon la spécificité de l’IgG monoclonale de rat utilisée. Les microbilles d’IgG anti-rat de mouton Dynabeads Sheep Anti-Rat IgG sont particulièrement bien adaptés à l’isolement cellulaire des échantillons de souris (la réaction croisée aux anticorps de souris est élevée et la réaction croisée aux anticorps humains est minime).
  • Convient à tous les types de cellules, à partir de tout échantillon et de toute espèce (excepté le rat)
  • Déplétion rapide et efficace ou isolement positif de toute cellule cible pour des dosages moléculaires en aval à l’aide d’un anticorps primaire de rat
  • Obtenez des cellules pures et intactes à l’aide d’un mélange d’IgG de rat pour dépléter les cellules indésirables
  • Capacité totale d’anticorps : Traite environ 2 x 109 cellules au total
  • Type de cellule : Toutes les cellules de toutes les espèces, à l’exception du rat
  • Méthode d’isolement : Déplétion, isolement négatif ou isolement positif
  • Viabilité de sortie : >95 %
  • Réactivité : Toutes les espèces, à l’exception du rat
  • Type d’échantillon : Sang, PBMC, tissus digérés
  • Matériau de démarrage (n° de cellule) : 1 x 107 PBMC par isolement
  • Espèces cibles : Toutes les espèces, à l’exception du rat
  • Manipulation aisée grâce à la séparation basée sur des billes magnétiques
  • Utile pour de nombreux types d’échantillons
Analyse cellulaire, isolement cellulaire, isolement et expansion des cellules, isolement des cellules humaines, isolement des cellules de souris, isolement des cellules secondaires
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Fragment d’anticorps Anticorps entier
Type de cellule Toutes les cellules de toutes les espèces, à l’exception du rat
Clonalité Polyclonal(e)
Contenu et stockage Ce produit contient 5 ml d’IgG anti-rat de mouton Dynabeads™ Sheep Anti-Rat IgG (4 × 10^8 Dynabeads™ / ml) dans une solution saline tamponnée au phosphate (PBS), pH 7,4, contenant 0,1 % d’albumine sérique bovine (BSA) et 0,02 % d’azoture de sodium. Conservez à 2–8°C.
Type de produit Anti-IgG de rat de mouton
Type de colorant Dynabeads™
Espèces hôtes Mouton
Comprend 5 mL of Dynabeads Sheep Anti-Rat IgG (4 x 108 Dynabeads/mL) in phosphate buffered saline (PBS), pH 7.4, containing 0.1% bovine serum albumin (BSA) and 0.02% sodium azide as a preservative.
Technologie d’isolement Déplétion, isolement négatif ou isolement positif
Nbre de cellules Traite ∼ 2 x 10^9 cellules au total
Viabilité de sortie >95 %
Gamme de produits DYNAL, Dynabeads
Pureté ou qualité Niveau de recherche
Quantité 5 ml
Réactivité Toutes les espèces, à l’exception du rat
Type d’échantillon PBMC, digestions tissulaires, sang
Conditions d’expédition Température ambiante
Numéro de cellule du matériau de départ 1 x 10^7 PBMC par isolement
Espèces cibles Toutes les espèces, à l’exception du rat
Diamètre (métrique) 4,5 μm