Learn More
Applied Biosystems™ Dynabeads™ Spot-On™ Slides
Code produit 10577203 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 slides
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10577203 100 slides 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10577203 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 74004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    422.00€
    169.30€ / 1 pièces
    Économisez 252.70€
    59% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Lames Dynabeads™ Spot-On™
Lames en verre traitées, un seul puits de 9 mm, pour l’analyse microscopique des oocystes et des kystes. Ce produit est utilisé en association avec les kits Dynabeads™ anti-Cryptosporidium et GC-Combo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
Conditions d’expédition Température ambiante
Matériau Verre
Type Lame de microscope
Nombre de puits 1
Quantité 100 slides