Learn More
Invitrogen™ DynaMag™-50 Magnet
Code produit 10469193
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10469193 1 de chaque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10469193 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 12302D
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
En stock
Optimisé pour une isolation cellulaire efficace grâce à Dynabeads™
L’aimant DynaMag-50 combine une forte attraction magnétique pour des séparations efficaces avec une conception ergonomique souple qui assure une position de travail confortable. Un mécanisme d’inclinaison sur l’aimant permet de reposer vos coudes pendant le pipetage. L’aimant peut être utilisé pour n’importe quel échantillon de départ en combinaison avec tous les types d’isolement cellulaire Dynabeads™.
  • Volume de travail optimal : 5 à 50 ml
  • L’aimant contient 2 tubes de 50 ml
  • Excellent contrôle et bonne visibilité de vos isolements
Cet aimant remplace l’aimant Dynal MPC™-50
Activation et expansion cellulaires, analyse cellulaire, isolement cellulaire, isolement et expansion cellulaire, purification et analyse d’ADN et d’ARN, extraction d’ADN, purification de l’ADN génomique, purification des protéines hydrophobes / hydrophiles, immunoprécipitation, aimants pour l’expansion cellulaire, aimants pour l’isolement cellulaire, purification des protéines et des peptides, isolation et analyse du complexe protéique, préparation des échantillons de protéines et purification des protéines, interactions protéiques, protéines, expression, isolement et analyse, extraction d’ARN, ARNi, recherche sur les ARN épigénétiques et non codants, purification d’ADN ou d’ARN spécifique à la séquence, purification de la réaction de séquençage, purification d’ARN / ADN viral, gADN issu de tissus et de cellules animaux, gDNA issu de bactéries, isolement d’ARNm
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
À utiliser avec (équipement) DynaMag™
Conditions d’expédition Température ambiante
Gamme de produits DynaMag
Quantité 1 de chaque
Type Aimant
Volume d’échantillon 10 à 50 ml