Learn More
Invitrogen™ DynaMag™-2 Aimant
Code produit 10723874
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10723874 1 de chaque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10723874 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 12321D
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Includes
Un aimant DynaMag-2
Optimisé pour une séparation magnétique efficace de tous types de Dynabeads ; (plage de diamètres comprise entre 1 et 4,5 μm) dans de petits volumes d’échantillons (moins de 2 ml)
L’aimant DynaMag-2 combine une forte attraction magnétique pour des séparations efficaces dans des tubes de microcentrifugeuse standards avec une conception ergonomique souple et intelligente.
  • Volume de travail optimal : 10 à 2 000 µl
  • Peut contenir jusqu’à 16 microtubes à centrifuger standards de 1,5 à 2 ml dans des emplacements numérotés
  • Bon contrôle et bonne visibilité de l’échantillon
  • Le rack supérieur se retire rapidement de l’aimant de la base, prêt pour une nouvelle suspension, agitation par vortex, rotation ou agitation manuelle des échantillons
  • L’aimant peut être utilisé avec tous types de billes Dynabeads pour isoler efficacement les protéines et les acides nucléiques
  • Le rack d’échantillons se retire facilement de l’aimant de la base, prêt pour une nouvelle suspension, agitation par vortex, rotation ou agitation manuelle des échantillons
  • Une broche centrale dans le rack garantit une agitation par votex égale pour tous les tubes
  • Il est également possible de retirer le rack et de l’utiliser pour stocker des tubes
  • Les 16 emplacements numérotés pour les échantillons en font un aimant idéal pour la manipulation en parallèle de plusieurs échantillons
  • Avec huit positions de tubes de chaque côté du rack, mettez facilement à l’échelle vos protocoles pour accueillir des réactions sur plaques 96 puits
Cet aimant n’est pas compatible avec le mélangeur MX4. Le rack d’échantillons amovible est également disponible comme article séparé. L’achat d’un rack à échantillons supplémentaire réduit le besoin de déplacer les tubes d’un rack à l’autre. Le rack peut être placé sur une paillasse, au réfrigérateur ou dans l’incubateur.
Activation et expansion cellulaires, analyse cellulaire, isolement cellulaire, purification et analyse d’ADN et d’ARN, extraction d’ADN, immunoprécipitation, aimants pour l’isolement cellulaire, préparation d’échantillons de protéines et purification de protéines, protéines, expression, isolement et analyse, purification d’ADN ou d’ARN spécifique à la séquence, purification de réaction de séquençage
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Aimant
Contenu et stockage Contient un aimant DynaMag™-2. Conserver à température ambiante.
Conditions d’expédition Température ambiante
Gamme de produits DYNAL, DynaMag, Dynabeads
Quantité 1 de chaque