Learn More
Invitrogen™ DynaMag™-2 Aimant
Beschreibung
Beinhaltet
Un aimant DynaMag-2
L’aimant DynaMag-2 combine une forte attraction magnétique pour des séparations efficaces dans des tubes de microcentrifugeuse standards avec une conception ergonomique souple et intelligente.
- Volume de travail optimal : 10 à 2 000 µl
- Peut contenir jusqu’à 16 microtubes à centrifuger standards de 1,5 à 2 ml dans des emplacements numérotés
- Bon contrôle et bonne visibilité de l’échantillon
- Le rack supérieur se retire rapidement de l’aimant de la base, prêt pour une nouvelle suspension, agitation par vortex, rotation ou agitation manuelle des échantillons
- L’aimant peut être utilisé avec tous types de billes Dynabeads pour isoler efficacement les protéines et les acides nucléiques
- Le rack d’échantillons se retire facilement de l’aimant de la base, prêt pour une nouvelle suspension, agitation par vortex, rotation ou agitation manuelle des échantillons
- Une broche centrale dans le rack garantit une agitation par votex égale pour tous les tubes
- Il est également possible de retirer le rack et de l’utiliser pour stocker des tubes
- Les 16 emplacements numérotés pour les échantillons en font un aimant idéal pour la manipulation en parallèle de plusieurs échantillons
- Avec huit positions de tubes de chaque côté du rack, mettez facilement à l’échelle vos protocoles pour accueillir des réactions sur plaques 96 puits
Cet aimant n’est pas compatible avec le mélangeur MX4. Le rack d’échantillons amovible est également disponible comme article séparé. L’achat d’un rack à échantillons supplémentaire réduit le besoin de déplacer les tubes d’un rack à l’autre. Le rack peut être placé sur une paillasse, au réfrigérateur ou dans l’incubateur.
Activation et expansion cellulaires, analyse cellulaire, isolement cellulaire, purification et analyse d’ADN et d’ARN, extraction d’ADN, immunoprécipitation, aimants pour l’isolement cellulaire, préparation d’échantillons de protéines et purification de protéines, protéines, expression, isolement et analyse, purification d’ADN ou d’ARN spécifique à la séquence, purification de réaction de séquençage
Bestellinformation
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spezifikation
Spezifikation
| Description | Aimant |
| Contenu et stockage | Contient un aimant DynaMag™-2. Conserver à température ambiante. |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Gamme de produits | DYNAL, DynaMag, Dynabeads |
| Quantité | 1 de chaque |