Learn More
Invitrogen™ Substrat DynaLight™ avec amplificateur RapidGlow™
Code produit 12897442
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 bouteille
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12897442 1 bouteille 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12897442 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 4475406
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    854.00€
    606.34€ / 100mL
    Économisez 247.66€
    29% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Une formulation de substrat chimiluminescente prête à l’emploi optimisée pour obtenir des résultats plus rapides lors d’immunoessais basés sur des solutions. Le substrat DynaLight Thermo Scientific avec amplificateur RapidGlow offre une réaction chimiluminescente robuste lorsqu’il est catalysé par la phosphatase alcaline
Il lui suffit de quelques secondes pour fournir un signal maximum, lorsqu’il est associé à la solution de déclenchement DynaLight, au substrat DynaLight avec amplificateur RapidGlow. La solution écologique de déclenchement DynaLight fournit un signal maximum dans la seconde suivant son ajout. Elle présente, comparativement aux autres technologies Flash chimiluminescentes, une demi-vie plus longue jusqu’à son état fondamental. Cela offre donc suffisamment de temps pour collecter des données de manière fiable.
  • Cinétique plus rapide et niveaux plus élevés des signaux par rapport aux applications colorimétriques, fluorescentes ou chimiluminescentes
  • Détection d’attomole sensible d’enzymes de phosphatases alcalines purifiées
  • Formulation optimisée pour les dosages avec microplaques et microbilles
  • Stabilité du substrat supérieure à 1 an à 4°C
  • Compatibilité avec les plates-formes automatisées avec les solutions/positions de déclenchement déjà en place
  • Comprend un substrat chimiluminescent de 1,2-dioxétane et un amplificateur polymérique permettant de détecter des immunoessais ultra-sensibles par marquage aux phosphatases alcalines
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Substrat ELISA
Quantité 1 bouteille
Méthode de détection Chimiluminescence
Sensibilité du dosage 1 pg⁄ml
Forme Liquide
Format Flacon
À utiliser avec (équipement) Luminomètre (microplaque)
Compatibilité à haut débit Compatible avec le haut débit
Gamme de produits DynaLight, NovaBright, RapidGlow
Type d’échantillon Cultures de cellules, sang total, sérum
Propriétés du substrat substrat chimique
Type de substrat Phosphatase alcaline
Heure du test 2 min
Contenu et stockage 1 flacon ambré — Conserver à une température comprise entre 2 et 8°C.
Conditions d’expédition Glace humide
Afficher plus Afficher moins
Usage exclusivement réservé à la recherche. Non utilisé à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.