Learn More
Molecular Probes™ Substrat DynaLight™ avec amplificateur RapidGlow™
Code produit 12817452
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
12817452 1 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12817452 Fournisseur Molecular Probes™ Code fournisseur 4475410
Substrat DynaLight™ avec amplificateur RapidGlow™
Obtenez des résultats ELISA plus rapides grâce au substrat DynaLight™ avec amplificateur RapidGlow™, une formulation de substrat chimiluminescent prête à l’emploi qui a été optimisée pour obtenir des résultats plus rapides dans les dosages basés sur des solutions. La formulation de substrat DynaLight™ avec amplificateur RapidGlow™ inclut un substrat chimiluminescent 1,2-dioxetane et un activateur polymère qui permet la détection d’immunoessais ultra-sensibles par marquage phosphatase alcaline.
Caractéristiques du substrat DynaLight™ avec optimisateur de RapidGlow™
  • Cinétique plus rapide et niveaux de signal plus élevés que les chimies colorimétriques, fluorescentes ou autres chimiluminescentes.
  • Détection d’attomole sensible de l’enzyme phosphatase alcaline purifiée
  • Formulation optimisée pour les dosages sur microplaques et sur microbilles
  • Stabilité du substrat pendant plus d’1 an à 4°C
  • Compatibilité avec les plateformes automatisées et les solutions/positions de déclenchement déjà en place
    Le substrat DynaLight™ avec l’optimisateur de RapidGlow™ fournit une réaction chimiluminescente robuste lorsqu’il est catalysé par la phosphatase alcaline. Cette réaction permet d’obtenir une émission de lumière maximale en 2 minutes et maintient un signal soutenu pendant des heures. Associé à la solution de déclenchement DynaLight™ le substrat DynaLight™ avec le RapidGlow™ Enhancer fournit un signal maximum en quelques secondes. La solution de déclenchement DynaLight™respectueuse de l’environnement fournit un signal maximal en 1 seconde d’addition, avec une demi-vie plus longue à son état fondamental que les autres technologies de flash chimiluminescent, ce qui permet de collecter des données de manière fiable.
    Usage exclusivement réservé à la recherche. Non utilisé à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Description Substrat DynaLight™ avec séquence activatrice RapidGlow™, 1 l, liquide, méthode de détection par chimiluminescence, cultures cellulaires, sérum, échantillons de sang total, sensibilité de 1 pg/ml, temps de réaction de 2 min., pour l’analyse et
    Type de produit ELISA Substrat avec rehausseur
    Quantité 1 L
    Méthode de détection Chimiluminescence
    Sensibilité du dosage 1 pg/ml
    Forme Liquide
    À utiliser avec (application) La biologie des protéines, l’analyse cellulaire, les dosages d’enzymes du gène rapporteur, la méthode ELISA, les dosages et les analyses de protéines, les dosages de phosphatases alcalines, participent à l’élaboration de votre propre immunoessai
    Type d’échantillon Cultures cellulaires, sang total, sérum
    Heure du test 2 min
    Quantité d’emballage 1/boîte
    Contenu et stockage 2°C à 8°C