Learn More
Molecular Probes™ DynaLight™ Trigger Solution
Description
Caractéristiques du substrat DynaLight™ avec amplificateur RapidGlow™ :
• Cinétique plus rapide et niveaux signalétiques plus élevés que lors d’applications colorimétriques, fluorescentes ou chimiluminescentes
• Détection d’attomole sensible d’enzymes de phosphatases alcalines purifiées
• Formulation optimisée pour les dosages avec microplaques et microbilles
• Stabilité du substrat supérieure à 1 an à 4°C
• Compatible avec les plateformes automatisées grâce à la solution / aux positions de déclenchement déjà en place
Le substrat DynaLight™ avec amplificateur RapidGlow™ fournit une réaction chimiluminescente robuste lorsqu’il est catalysé par la phosphatase alcaline. Cette réaction permet d’obtenir une émission de lumière maximale en 2 minutes et de maintenir un signal pendant des heures. Il lui suffit de quelques secondes pour fournir un signal maximum, lorsqu’il est associé à la solution de déclenchement DynaLight™, au substrat DynaLight™ avec amplificateur RapidGlow™. La solution écologique de déclenchement DynaLight™ fournit un signal maximum dans la seconde suivant son ajout. Elle présente, comparativement aux autres technologies Flash chimiluminescentes, une demi-vie plus longue jusqu’à son état fondamental. Cela offre donc suffisamment de temps pour collecter des données de manière fiable.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Non utilisé à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Solution de déclenchement |
| Quantité | 1 flacon |
| Méthode de détection | Chimiluminescence |
| Sensibilité du dosage | 1 pg/ml |
| Forme | Liquide |
| À utiliser avec (équipement) | Luminomètre (à tube) |
| Compatibilité à haut débit | Compatible avec le haut débit |
| Gamme de produits | DynaLight |
| Type d’échantillon | Cultures de cellules, sang total, sérum |
| Propriétés du substrat | substrat chimique |
| Afficher plus |