Description
Dynalon La pipette à goutte est une pipette en polyéthylène basse densité, moulée en une seule pièce, avec des ampoules à soufflet.
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 5 mL |
| Couleur | Transparent |
| À utiliser avec (application) | Substances infectieuses ou toxiques |
| Quantité | 100 / boîte |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (équipement) | Substances infectieuses ou toxiques |
| Capacité (impériale) | 0,16 oz |
| Jetable | Usage unique |
| Type de produit | Dynalon Pipette compte-gouttes |