Learn More
Invitrogen™ DynaMag™-96 Bottom Magnet
Description
Includes
Un aimant
L’aimant tire les billes vers le fond de chaque puits. Compatible avec les barrettes PCR et les plaques 96 puits (200 μl) sans jupe et à demi-jupe et remplace le Dynal MPC-96B. Lorsqu’ils sont utilisés avec l’aimant DynaMag-96 latéral sur une plateforme d’automatisation, les deux aimants permettent d’importantes variations de volume au sein d’un même flux de travaux.
- Gros volumes de nettoyage : aimant DynaMag-96 latéral
- Petits volumes à faible élution : aimant DynaMag-96 inférieur
- Concentre les billes au fond de chaque puits
- Comporte 96 aimants ronds (un centré au fond de chaque puits pour garantir une manipulation identique des échantillons à chaque position)
- Permet de concentrer l’échantillon en l’éluant dans de petits volumes (environ 10 μl)
Purification automatisée des acides nucléiques, nettoyage automatisé des produits PCR, analyse cellulaire, isolement cellulaire, isolement et expansion des cellules, purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, extraction d’ADN, aimants pour l’isolement cellulaire, nettoyage des produits PCR
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Description | Aimant |
| Contenu et stockage | Contient un aimant. Conserver à température ambiante. |
| À utiliser avec (équipement) | DynaMag™ |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Gamme de produits | DynaMag |
| Quantité | 1 de chaque |