Learn More
Invitrogen™ Aimant latéral DynaMag™-96
Code produit 10531948
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10531948 1 de chaque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10531948 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 12331D
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
Un aimant
Optimisé pour tirer tous les types de Dynabeads (plage de diamètre allant de 1 à 4,5 μm) sur les côtés des tubes PCR ou sur les côtés des puits dans les plaques 96 puits
Conçu aussi bien pour les plateformes automatisées (par exemple, Tecan) que pour les flux de travaux manuels, il est compatible avec les plaques à barrettes de PCR 96 puits (200 μl), sans jupe ou à demi jupe.
  • Gros volumes de nettoyage : Aimant latéral DynaMag-96
  • Faibles volumes d’élution : Aimant inférieur DynaMag-96
  • Avec colonne supplémentaire (13 au total)
  • Cela permet de mélanger simplement les échantillons en un mouvement de va-et-vient de la plaque 96 puits de l’extrême droite à l’extrême gauche
  • Cela crée un mouvement de va-et-vient des microbilles à travers l’échantillon, qui est ainsi agité sans être manipulé, permettant un traitement plus rapide et limitant les variations induites par la manipulation des échantillons
  • Lorsqu’ils sont utilisés avec l’aimant inférieur DynaMag-96 sur une plateforme d’automatisation, les deux aimants permettent d’importantes variations de volume au sein d’un même flux de travail
L’aimant n’est pas compatible avec les tubes PCR.
Purification automatisée des acides nucléiques, nettoyage automatisé des produits PCR, analyse cellulaire, isolement cellulaire, isolement et expansion des cellules, purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, extraction d’ADN, aimants pour l’isolement cellulaire, nettoyage des produits PCR
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Aimant
Contenu et stockage Contient un aimant. Conserver à température ambiante.
À utiliser avec (équipement) DynaMag™
Conditions d’expédition Température ambiante
Gamme de produits DynaMag
Quantité 1 de chaque