Learn More
Invitrogen™ Aimant DynaMag™-5
Description
L’aimant DynaMag-5 Magnet est compatible avec des tubes de 11 à 16 mm de diamètre (par exemple tubes de cytométrie en flux et la plupart des tubes de prélèvement sanguin), avec un volume de travail optimal de 1 à 5 ml. L’aimant peut accueillir 8 tubes et est compatible avec tous les types de Dynabeads (1 à 4,5 μm de diamètre). Lors de la séparation des cellules à l’aide des microbilles Dynabeads, un aimant DynaMag est nécessaire. Différents aimants sont optimisés pour plusieurs volumes utiles et tailles de tubes.
- L’aimant DynaMag-5 contient un matériau magnétique puissant et sépare toutes les microbilles Dynabeads de façon rapide, efficace et uniforme
- L’aimant DynaMag-5 est petit, facile à manipuler et permet de garantir la séparation efficace d’un maximum de 8 échantillons de cellules simultanément
- Le SampleRack inclus comporte des positions numérotées (1 à 8) pour un contrôle aisé de vos échantillons et une conception qui garantit une excellente visibilité des échantillons lorsqu’ils sont placés à la base de l’aimant
- Les clips flexibles qui maintiennent les tubes en place permettent à l’aimant d’accueillir de nombreuses tailles de tubes différentes
- Le SampleRack est une unité distincte qui peut être retirée de la base de l’aimant pour faciliter l’agitation par vortex, le lavage ou la resuspension
- SampleRack supplémentaires disponibles séparément
L’aimant DynaMag-5 ne doit pas être utilisé avec des tubes standard de 15 ml. Pour un tube de 15 ml, utilisez l’aimant DynaMag-15.
Analyse cellulaire, isolement des cellules, isolement et expansion de cellules, aimants pour l’isolement de cellules
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Description | Aimant |
| Contenu et stockage | Conserver à température ambiante |
| À utiliser avec (équipement) | 12301D, 12302D |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Gamme de produits | DynaMag |
| Quantité | 8 échantillons |
| Capacité (métrique) | 1 to 5 mL |