Learn More
BINDER™ Chambre de simulation environnementale dynamique
Code produit 31876384 Tous les produits BINDER Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
734 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
31876384 734 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31876384 Fournisseur BINDER™ Code fournisseur 90200523
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Adapté aux essais à froid et thermique basés sur les méthodes actuelles de température et de climat selon le DIN et IEC les normes.
  • Plage de température : -40 °C à +180 °C
  • Plage d’humidité : 10 % à 98 % d’humidité relative
  • Régulation de l’humidité grâce au capteur d’humidité capacitif et à l’humidification par vapeur
  • APT.line™ Technologie de la chambre de préchauffage
  • Contrôleur à écran tactile intuitif avec programmation par intervalles de temps et en temps réel
  • Réfrigérant R-452A sans CFC
  • Cuve intégrée de stockage d’eau, 20 L
  • 1 portoir en acier inoxydable
  • Prise d’accès avec fiche en silicone (modèles 56, 115, 240, 400), 50 mm, gauche
  • 2 ports d’accès avec prises en silicone (modèles 720, 1020), 80 mm, gauche et droite
  • 4 contacts de relais à tension nulle
  • Fenêtre de visualisation chauffée avec éclairage intérieur DEL
Spécification
Types d’alarme Audible, visuel
Type de contrôleur PID
Capacité (métrique) 734 L
Matériau de la cuve Acier inoxydable (304/1,4301)
Matériau Porte en verre
Nbre d’étagères 3e année/11e max.
Type de prise Prise CEE 16 / 6 H 5 broches
Humidité relative 10 à 98 %
Plage de températures (métrique) -40°C à +180°C
Type Enceinte environnementale
Affichage Écran tactile
Temps de chauffage 85 min., -40 °C à +180 °C
Justesse de l’humidité ≤2, 5 ± % R.F.
Contrôle de l’humidité oui
Comprend 1 porte-bagages en acier inoxydable, BINDER logiciel multigestion APT-COMTM édition basique, 2 ports d’accès avec fiche en silicone, 80 mm, gauche et droite, 4 roulettes jumelles robustes avec freins à l’avant
Nbre de roulettes 4
Nbre de portes 1
Ports 2
Programmabilité oui
Intervalle d’agitation programmable Oui
Type de protection Classe 2 (DIN 12880)
Réfrigérant R744
Dimensions (P x l x H) intérieures 600 x 1200 x 1020 mm
Poids (métrique) 379 kg
Tension 400 V