Learn More
Inhibiteur de dynamine I, Dynasore, TRC
Code produit 30179638
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30179638 25 mg 25mg
30179470 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30179638 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD82650825MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 304448-55-3
Formule moléculaire C18 H14 N2 O4
Poids moléculaire (g/mol) 322.315
Synonyme 3-Hydroxy-[(3,4-dihydroxyphenyl)methylene]hydrazide 2-Naphthalenecarboxylic Acid
Nom IUPAC N-[(3,4-dihydroxyphényl)méthylidénénamine]-3-hydroxynaphtalène-2-carboxamide
SMILES Oc1ccc(C=NNC(=O)c2cc3ccccc3cc2O)cc1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Dynamin Inhibitor I, Dynasore
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C18H14N2O4/c21-15-6-5-11(7-17(15)23)10-19-20-18(24)14-8-12-3-1-2-4-13(12)9-16(14)22/h1-10,21-23H,(H,20,24)
Poids de la formule 322.095